Learn More
Ácido (2S,4S)-4-ciclohexil-1-(3-oxopentanoil)pirrolidina-2-carboxílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Fosinopril Impurity H |
| CAS | 149760-14-5 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | trans-4-cyclohexyl-1-(1,3-dioxopentyl)-L-Proline (9CI), L-Proline, 4-cyclohexyl-1-(1,3-dioxopentyl)-, trans- (9CI) |
| SMILES | CCC(=O)CC(=O)N1C[C@@H](C[C@H]1C(=O)O)C2CCCCC2 |