Learn More
(2S,4S)-2,4-bis(difenilfosfino)pentano, TRC
Código de producto. 30344019
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30344019 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30344019 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB595710100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (2S,4S)-2,4-Bis(diphenylphosphino)pentane
CAS 77876-39-2
Fórmula molecular C29H30P2
Cantidad 100 mg
Sinónimo (2S,4S)-Pentane-2,4-diylbis(diphenylphosphine), 1,1'-[(1S,3S)-1,3-Dimethyl-1,3-propanediyl]bis[1,1-diphenylphosphine], (-)-2,4-BDPP
Fórmula InChI InChI=1S/C29H30P2/c1-24(30(26-15-7-3-8-16-26)27-17-9-4-10-18-27)23-25(2)31(28-19-11-5-12-20-28)29-21-13-6-14-22-29/h3-22,24-25H,23H2,1-2H3/t24-,25-/m0/s1
SMILES C[C@@H](C[C@H](C)P(c1ccccc1)c2ccccc2)P(c3ccccc3)c4ccccc4
Nombre IUPAC [(2S,4S)-4-difenilfosfanilpentan-2-il]-difenilfosfano
Peso molecular (g/mol) 440.5
Formula Weight (peso de la fórmula) 440.1823