Learn More
(2S,4S)-(-)-2,4-Bis(diphenylphosphino)pentane, 99%
Código de producto. 15441337
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15441337 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 15441337 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 033668.03
 Artículo restringido
En stock
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (2S,4S)-(-)-2,4-Bis(diphenylphosphino)pentane
CAS 77876-39-2
Fórmula molecular C29H30P2
Número MDL MFCD00058923
Cantidad 1 g
Sinónimo 2s,4s---2,4-bis diphenylphosphino pentane, s,s-bdpp, 2s,4s-pentane-2,4-diylbis diphenylphosphine, phosphine, 1s,3s-1,3-dimethyl-1,3-propanediyl bis diphenyl, s,s-2,4-bis diphenylphosphino pentane, 2s,4s-2,4-bis diphenylphosphino pentane, 1s,3s-1,3-dimethyl-1,3-propanediyl bis diphenylphosphine, 2s,4s-4-diphenylphosphanylpentan-2-yl-diphenylphosphane, 2s,4s-4-diphenylphosphanyl pentan-2-yl diphenylphosphane
Clave InChI CTYPJIUQROQJBG-DQEYMECFSA-N
SMILES CC(CC(C)P(C1=CC=CC=C1)C2=CC=CC=C2)P(C3=CC=CC=C3)C4=CC=CC=C4
Nombre IUPAC [(2S,4S)-4-diphenylphosphanylpentan-2-yl]-diphenylphosphane
Peso molecular (g/mol) 440.507
PubChem CID 2734567
Formula Weight (peso de la fórmula) 440.5
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Solid