Learn More
(2S,4S)-(-)-2,4-bis(difenilfosfina)pentano, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15456115
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15456115 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 15456115 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 033668.MD
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 77876-39-2 | Molecular Formula: C29H30P2 | Molecular Weight: 440.51 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 77876-39-2
Fórmula molecular C29H30P2
Peso molecular (g/mol) 440.51
Número MDL MFCD00058923
Clave InChI CTYPJIUQROQJBG-ISIPKWIHNA-N
Sinónimo 2s,4s---2,4-bis diphenylphosphino pentane, s,s-bdpp, 2s,4s-pentane-2,4-diylbis diphenylphosphine, phosphine, 1s,3s-1,3-dimethyl-1,3-propanediyl bis diphenyl, s,s-2,4-bis diphenylphosphino pentane, 2s,4s-2,4-bis diphenylphosphino pentane, 1s,3s-1,3-dimethyl-1,3-propanediyl bis diphenylphosphine, 2s,4s-4-diphenylphosphanylpentan-2-yl-diphenylphosphane, 2s,4s-4-diphenylphosphanyl pentan-2-yl diphenylphosphane
PubChem CID 2734567
SMILES C[C@@H](C[C@H](C)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (2S,4S)-(-)-2,4-Bis(diphenylphosphino)pentane
Cantidad 250 mg
Nombre IUPAC [(2S,4S)-4-difenilfosfanilpentan-2-il]-difenilfosfano
Formula Weight (peso de la fórmula) 440.5
Porcentaje de pureza 99%
Forma física cristalino/a/s