Learn More
(2S,4S)-1-Boc-4-difenilfosfino-2-(difenilfosfinometil)pirrolidina, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15487675
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15487675 250 mg 250 miligramos
11342409 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15487675 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H27321.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 61478-28-2 | C34H37NO2P2 | 553.62 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 61478-28-2
Fórmula molecular C34H37NO2P2
Peso molecular (g/mol) 553.62
Número MDL MFCD01631275
Clave InChI BFMKBYZEJOQYIM-FEHSQGEHNA-N
Sinónimo 2s,4s---n-boc-4-diphenylphosphino-2-diphenylphosphinomethyl-pyrrolidine, bppm, s,s-bppm, 2s,4s-1-tert-butoxycarbonyl-4-diphenylphosphino-2-diphenylphosphinomethyl pyrrolidine, 2s,4s---1-boc-4-diphenylphosphino-2-diphenylphosphinomethyl pyrrolidine, 2s,4s---2-diphenylphosphinomethyl-4-diphenylphosphino-n-t-butoxycarbonyl pyrrolidine, 2s,4s-tert-butyl 4-diphenylphosphino-2-diphenylphosphino methyl pyrrolidine-1-carboxylate, tert-butyl 2s,4s-4-diphenylphosphanyl-2-diphenylphosphanyl methyl pyrrolidine-1-carboxylate, 2s,4s-1-boc-4-diphenylphosphino-2-diphenylphosphinomethyl pyrrolidine
PubChem CID 10209545
Nombre IUPAC tert-butyl (2S,4S)-4-(diphenylphosphanyl)-2-[(diphenylphosphanyl)methyl]pyrrolidine-1-carboxylate
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1C[C@H](C[C@H]1CP(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (2S,4S)-1-Boc-4-diphenylphosphino-2-(diphenylphosphinomethyl)pyrrolidine
Punto de fusión 100°C to 103°C
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 553.62