Learn More
(2S,4R)-Sacubítril, TRC
Código de producto. 30136760
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30136760 25 mg 25 miligramos
17979744 10 mg 10 miligramos
17957334 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30136760 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS08090525MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 761373-05-1
Fórmula molecular C24 H29 N O5
Peso molecular (g/mol) 411.49
Sinónimo [1,1'-Biphenyl]-4-pentanoic acid, γ-[(3-carboxy-1-oxopropyl)amino]-α-methyl-, 4-ethyl ester, (αS,γR)-, [1,1'-Biphenyl]-4-pentanoic acid, γ-[(3-carboxy-1-oxopropyl)amino]-α-methyl-, α-ethyl ester, [R-(R*,S*)]- (9CI), (2S,4R)-4-[(3-Carboxy-1-oxopropyl)amino]-4-[(p-phenylphenyl)methyl]-2-methylbutanoic acid ethyl ester, (2S,4R)-5-(Biphenyl-4-yl)-4-[(3-carboxypropionyl)amino]-2-methylpentanoic acid ethyl ester, (2S,4R)-Sacubitril
Nombre IUPAC 4-[[(2R,4S)-5-etoxi-4-metil-5-oxo-1-(4-fenilfenil)pentano-2-il]amino]-4-oxobutanoico
SMILES CCOC(=O)[C@@H](C)C[C@H](Cc1ccc(cc1)c2ccccc2)NC(=O)CCC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (2S,4R)-Sacubitril
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C24H29NO5/c1-3-30-24(29)17(2)15-21(25-22(26)13-14-23(27)28)16-18-9-11-20(12-10-18)19-7-5-4-6-8-19/h4-12,17,21H,3,13-16H2,1-2H3,(H,25,26)(H,27,28)/t17-,21+/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 411.2046
Porcentaje de pureza >95%