Learn More
2S,4R-Sacubitril, MedChemExpress
Descripción
2S,4R-Sacubitril is the impurity of Sacubitril. Sacubitril is approved by the Food and Drug Administration for use in combination with valsartan for the treatment of patients with heart failure.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2S,4R-Sacubitril |
| CAS | 2307668-79-5 |
| Color | Incolora |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C25H31NO5 |
| Cantidad | 5 mg |
| SMILES | [H]N(C(CC(C)C(O)=O)=O)[C@H](CC(C=C1)=CC=C1C2=CC=CC=C2)C[C@@H](C)C(OCC)=O |
| Peso molecular (g/mol) | 425.52 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 425.52 |
| Porcentaje de pureza | 99.12% |
| Mostrar más |