Learn More
Éster 1-terc-butílico del ácido (2S,4R)-4-hidroxipirrolidina-1,2-dicarboxílico, 2-metil éster, TRC
Código de producto. 30402578
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30402578 1 g 1 g
30406238 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30402578 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH6565601G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (2S,4R)-4-Hydroxypyrrolidine-1,2-dicarboxylic Acid 1-tert-butyl ester 2-methyl ester
CAS 74844-91-0
Fórmula molecular C11 H19 N O5
Cantidad 1 g
Sinónimo 1,2-Pyrrolidinedicarboxylic acid, 4-hydroxy-, 1-(1,1-dimethylethyl) 2-methyl ester, (2S,4R)-, 1,2-Pyrrolidinedicarboxylic acid, 4-hydroxy-, 1-(1,1-dimethylethyl) 2-methyl ester, (2S-trans)-, (2S,4R)-1-tert-Butoxycarbonyl-2-(methoxycarbonyl)-4-hydroxypyrrolidine, (2S,4R)-1-tert-Butoxycarbonyl-4-hydroxypyrrolidine-2-carboxylic acid methyl ester, (2S,4R)-4-Hydroxypyrrolidine-1,2-dicarboxylic acid 1-tert-butyl ester 2-methyl ester, (2S,4R)-Methyl 1-(tert-butyloxycarbonyl)-4-hydroxypyrrolidine-2-carboxylate, 1-tert-Butyl 2-methyl (2S,4R)-4-hydroxy-1,2-pyrrolidinedicarboxylate, 1-tert-Butyl 2-methyl 4(R)-hydroxypyrrolidine-1,2(S)-dicarboxylate, Methyl (2S,4R)-1-(tert-butoxycarbonyl)-4-hydroxypyrrolidine-2-carboxylate, Methyl (2S,4R)-N-tert-Butoxycarbonyl-4-hydroxy-2-pyrrolidinecarboxylate, Methyl (2S,4R)-N-tert-butoxycarbonyl-4-hydroxy-2-pyrrolidinecarboxylate, Methyl (4R)-N-Boc-4-hydroxy-L-prolinate, Methyl N-tert-butoxycarbonyl-L-hydroxyprolinate, Methyl-(N-Boc-4R-hydroxypyrrolidine)-2-carboxylate, N-(tert-Butoxycarbonyl)-(2S,4R)-4-hydroxyproline methyl ester, N-(tert-Butoxycarbonyl)-(2S,4R)-4-hydroxyproline methyl ester, N-Boc-4-hydroxy-L-proline methyl ester, N-Boc-trans-4-hydroxyproline methyl ester, N-tert-Butoxycarbonyl-L-hydroxyproline methyl ester, tert-Butyl (2S,4R)-2-(methoxycarbonyl)-4-hydroxypyrrolidine-1-carboxylate, tert-Butyl methyl (2S,4R)-4-hydroxypyrrolidine-1,2-dicarboxylate
Fórmula InChI InChI=1S/C11H19NO5/c1-11(2,3)17-10(15)12-6-7(13)5-8(12)9(14)16-4/h7-8,13H,5-6H2,1-4H3/t7-,8+/m1/s1
SMILES COC(=O)[C@@H]1C[C@@H](O)CN1C(=O)OC(C)(C)C
Nombre IUPAC 1-o-terc-butil 2-O-metil (2S,4R)-4-hidroxipirrolidina-1,2-dicarboxilato
Peso molecular (g/mol) 245.27
Formula Weight (peso de la fórmula) 245.1263