Learn More
(2S,4R)-4-hidroxi-L-ácido glutámico, TRC
Código de producto. 30389833
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30389833 10 mg -
30404378 100 mg 100 miligramos
30388825 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30389833 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH94255010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2485-33-8
Fórmula molecular C5H9NO5
Peso molecular (g/mol) 163.13
Sinónimo (4R)-4-Hydroxy-L-glutamic Acid, (2S,4R)-g-4-Hydroxy-L-glutamic Acid, L-erythro-4-Hydroxyglutamic Acid, erythro-4-Hydroxy-L-glutamic Acid, H-(2S,4R)-Glu(g-OH)-OH
Nombre IUPAC (2S,4R)-2-amino-4-hidroxipentanedioico
SMILES N[C@@H](C[C@@H](O)C(=O)O)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (2S,4R)-4-Hydroxy-L-glutamic Acid
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C5H9NO5/c6-2(4(8)9)1-3(7)5(10)11/h2-3,7H,1,6H2,(H,8,9)(H,10,11)/t2-,3+/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 163.0481