Learn More
Ácido (2S,4R)-4-hidroxi-1-[(4-nitrofenil)metoxicarbonil]pirrolidin-2-carboxílico, Mikromol
Descripción
Ácido (2S,4R)-4-hidroxi-1-[(4-nitrofenil)metoxicarbonil]pirrolidin-2-carboxílico, Mikromol
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (2S,4R)-4-Hydroxy-1,2-pyrrolidinedicarboxylic Acid 1-(4-Nitrobenzyl) Ester |
| CAS | 96034-57-0 |
| Nombres de analitos o componentes | (2S,4R)-4-Hydroxy-1,2-pyrrolidinedicarboxylic Acid 1-(4-Nitrobenzyl) Ester |
| Condiciones de envío | Ice pack (-20°C) |
| Fórmula molecular | C13H14N2O7 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | (2S-trans)-4-Hydroxy-1,2-pyrrolidinedicarboxylic Acid 1-[(4-Nitrophenyl)methyl] Ester, (2S,4R)-1-(p-Nitrobenzyloxycarbonyl)-4-hydroxyproline, trans-4-Hydroxy-1-(4-nitrobenzyloxycarbonyl)-L-proline; |
| Tipo de solución | Neat |
| SMILES | O[C@@H]1C[C@H](N(C1)C(=O)OCc2ccc(cc2)[N+](=O)[O-])C(=O)O |
| Peso molecular (g/mol) | 310.26 |
| Mostrar más |