Learn More
(2S,4R)-4-Hidroxi-1,2-Pirrolidinedicarboxilic Éster 1-(4-Nitrobencilo), TRC
Código de producto. 30401618
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30401618 10 g
30393824 100 g
30392942 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30401618 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH95321510G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 96034-57-0
Fórmula molecular C13H14N2O7
Peso molecular (g/mol) 310.26
Sinónimo 1,2-Pyrrolidinedicarboxylic acid, 4-hydroxy-, 1-[(4-nitrophenyl)methyl] ester, (2S,4R)-, 1,2-Pyrrolidinedicarboxylic acid, 4-hydroxy-, 1-[(4-nitrophenyl)methyl] ester, (2S-trans)-, (2S,4R)-1-(4-Nitrobenzyloxycarbonyl)-4-hydroxypyrrolidine-2-carboxylic acid, (2S,4R)-1-(p-Nitrobenzyloxycarbonyl)-4-hydroxyproline, trans-4-Hydroxy-1-(4-nitrobenzyloxycarbonyl)-L-proline, (2S-trans)-4-Hydroxy-1,2-pyrrolidinedicarboxylic Acid 1-[(4-Nitrophenyl)methyl] Ester, (2S,4R)-1-(p-Nitrobenzyloxycarbonyl)-4-hydroxyproline, trans-4-Hydroxy-1-(4-nitrobenzyloxycarbonyl)-L-proline
Nombre IUPAC (2S,4R)-4-hidroxi-1-[(4-nitrofenil)metoxicarbonil]pirrolidina-2-carboxílico ácido
SMILES O[C@@H]1C[C@H](N(C1)C(=O)OCc2ccc(cc2)[N+](=O)[O-])C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (2S,4R)-4-Hydroxy-1,2-pyrrolidinedicarboxylic Acid 1-(4-Nitrobenzyl) Ester
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C13H14N2O7/c16-10-5-11(12(17)18)14(6-10)13(19)22-7-8-1-3-9(4-2-8)15(20)21/h1-4,10-11,16H,5-7H2,(H,17,18)/t10-,11+/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 310.0801
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.