Learn More
(2S,4R)-4-Hidroxi-1,2-Pirrolidinedicarboxilic Éster 1-(4-Nitrobencilo), TRC
Código de producto. 30393824
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30393824 100 g
30401618 10 g
30392942 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30393824 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH953215100G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 96034-57-0
Fórmula molecular C13H14N2O7
Peso molecular (g/mol) 310.26
Sinónimo 1,2-Pyrrolidinedicarboxylic acid, 4-hydroxy-, 1-[(4-nitrophenyl)methyl] ester, (2S,4R)-, 1,2-Pyrrolidinedicarboxylic acid, 4-hydroxy-, 1-[(4-nitrophenyl)methyl] ester, (2S-trans)-, (2S,4R)-1-(4-Nitrobenzyloxycarbonyl)-4-hydroxypyrrolidine-2-carboxylic acid, (2S,4R)-1-(p-Nitrobenzyloxycarbonyl)-4-hydroxyproline, trans-4-Hydroxy-1-(4-nitrobenzyloxycarbonyl)-L-proline, (2S-trans)-4-Hydroxy-1,2-pyrrolidinedicarboxylic Acid 1-[(4-Nitrophenyl)methyl] Ester, (2S,4R)-1-(p-Nitrobenzyloxycarbonyl)-4-hydroxyproline, trans-4-Hydroxy-1-(4-nitrobenzyloxycarbonyl)-L-proline
Nombre IUPAC (2S,4R)-4-hidroxi-1-[(4-nitrofenil)metoxicarbonil]pirrolidina-2-carboxílico ácido
SMILES O[C@@H]1C[C@H](N(C1)C(=O)OCc2ccc(cc2)[N+](=O)[O-])C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (2S,4R)-4-Hydroxy-1,2-pyrrolidinedicarboxylic Acid 1-(4-Nitrobenzyl) Ester
Cantidad 100 g
Fórmula InChI InChI=1S/C13H14N2O7/c16-10-5-11(12(17)18)14(6-10)13(19)22-7-8-1-3-9(4-2-8)15(20)21/h1-4,10-11,16H,5-7H2,(H,17,18)/t10-,11+/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 310.0801