Learn More
Éster terc-butílico del ácido (2S,4R)-4-etil-2-hidroximetil-1-pirrolidincarboxílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (2S,4R)-4-Ethyl-2-hydroxymethyl-1-pyrrolidinecarboxylic Acid tert-Butyl Ester |
| CAS | 924304-84-7 |
| Fórmula molecular | C12H23NO3 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | (2S-trans)-4-Ethyl-2-hydroxymethyl-1-pyrrolidinecarboxylic Acid tert-Butyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H23NO3/c1-5-9-6-10(8-14)13(7-9)11(15)16-12(2,3)4/h9-10,14H,5-8H2,1-4H3/t9-,10+/m1/s1 |
| SMILES | CC[C@@H]1C[C@@H](CO)N(C1)C(=O)OC(C)(C)C |
| Nombre IUPAC | (2S,4R)-4-etil-2-(hidroximetil)pirrolidin-1-carboxilato de terc-butilo |
| Peso molecular (g/mol) | 229.32 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 229.1678 |