Learn More
Diclorhidrato del ácido (2S,4R)-4-aminopirrolidina-2-carboxílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (2S,4R)-4-Aminopyrrolidine-2-carboxylic Acid Dihydrochloride |
| CAS | 16257-89-9 |
| Fórmula molecular | C5 H10 N2 O2 . 2[HCl] |
| Cantidad | 50 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H10N2O2.2ClH/c6-3-1-4(5(8)9)7-2-3;;/h3-4,7H,1-2,6H2,(H,8,9);2*1H/t3-,4+;;/m1../s1 |
| SMILES | Cl.Cl.N[C@H]1CN[C@@H](C1)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | ácido (2S,4R)-4-aminopirrolidin-2-carboxílico; diclorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 203.067 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 202.028 |