Learn More
(2S,4R)-3-benzoil-4-metil-2-fenil-5-oxazolidinona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (2S,4R)-3-Benzoyl-4-methyl-2-phenyl-5-oxazolidinone |
| CAS | 118995-17-8 |
| Fórmula molecular | C17 H15 N O3 |
| Cantidad | 2 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H15NO3/c1-12-17(20)21-16(14-10-6-3-7-11-14)18(12)15(19)13-8-4-2-5-9-13/h2-12,16H,1H3/t12-,16+/m1/s1 |
| SMILES | C[C@H]1N([C@@H](OC1=O)c2ccccc2)C(=O)c3ccccc3 |
| Nombre IUPAC | (2S,4R)-3-benzoil-4-metil-2-fenil-1,3-oxazolidin-5-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 281.31 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 281.1052 |