Learn More
(2S,4R)-3-benzoil-4-[(4-metoxifenil)metil]-4-metil-2-fenil-5-oxazolidinona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (2S,4R)-3-Benzoyl-4-[(4-methoxyphenyl)methyl]-4-methyl-2-phenyl-5-oxazolidinone |
| CAS | 1187832-16-1 |
| Fórmula molecular | C25H23NO4 |
| Cantidad | 50 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C25H23NO4/c1-25(17-18-13-15-21(29-2)16-14-18)24(28)30-23(20-11-7-4-8-12-20)26(25)22(27)19-9-5-3-6-10-19/h3-16,23H,17H2,1-2H3/t23-,25?/m0/s1 |
| SMILES | COc1ccc(CC2(C)N([C@@H](OC2=O)c3ccccc3)C(=O)c4ccccc4)cc1 |
| Nombre IUPAC | (2S)-3-benzoil-4-[(4-metoxifenil)metil]-4-metil-2-fenil-1,3-oxazolidin-5-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 401.45 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 401.1627 |