Learn More
Éster 4-nitrobencílico del ácido (2S,4R)-2-[(dimetilamino)carbonil]-4-hidroxi-1-pirrolidincarboxílico-d6, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (2S,4R)-2-[(Dimethylamino)carbonyl]-4-hydroxy-1-pyrrolidinecarboxylic Acid-d6 4-Nitrobenzyl Ester |
| CAS | 1246814-87-8 |
| Fórmula molecular | C15H13D6N3O6 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | (2S-trans)-2-[(Dimethylamino)carbonyl]-4-hydroxy-1-pyrrolidinecarboxylic Acid-d6 (4-Nitrophenyl)methyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H19N3O6/c1-16(2)14(20)13-7-12(19)8-17(13)15(21)24-9-10-3-5-11(6-4-10)18(22)23/h3-6,12-13,19H,7-9H2,1-2H3/t12-,13+/m1/s1/i1D3,2D3 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])N(C(=O)[C@@H]1C[C@@H](O)CN1C(=O)OCc2ccc(cc2)[N+](=O)[O-])C([2H])([2H])[2H] |
| Nombre IUPAC | (4-nitrofenil)metilo (2S,4R)-2-[bis(trideuteriometil)carbamoil]-4-hidroxipirrolidin-1-carboxilato |
| Peso molecular (g/mol) | 343.36 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 343.165 |