Learn More
Ácido (2S,4R)-1-(2-aminoacetil)-4-hidroxipirrolidina-2-carboxílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (2S,4R)-1-(2-Aminoacetyl)-4-hydroxypyrrolidine-2-carboxylic Acid |
| CAS | 24587-32-4 |
| Fórmula molecular | C7H12N2O4 |
| Cantidad | 500 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H12N2O4/c8-2-6(11)9-3-4(10)1-5(9)7(12)13/h4-5,10H,1-3,8H2,(H,12,13)/t4-,5+/m1/s1 |
| SMILES | NCC(=O)N1C[C@H](O)C[C@H]1C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido (2S,4R)-1-(2-aminoacetil)-4-hidroxipirrolidin-2-carboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 188.18 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 188.0797 |