Learn More
Éster etílico del ácido (2S,4E,6S)-7-hidroxi-2,4,6-trimetil-4-heptenoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (2S,4E,6S)-7-Hydroxy-2,4,6-trimethyl-4-heptenoic Acid Ethyl Ester |
| CAS | 943858-38-6 |
| Fórmula molecular | C12H22O3 |
| Cantidad | 250 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H22O3/c1-5-15-12(14)11(4)7-9(2)6-10(3)8-13/h6,10-11,13H,5,7-8H2,1-4H3/b9-6+/t10-,11-/m0/s1 |
| SMILES | CCOC(=O)[C@@H](C)C\C(=C\[C@H](C)CO)\C |
| Nombre IUPAC | (E,2S,6S)-7-hidroxi-2,4,6-trimetilhept-4-enoato de etilo |
| Peso molecular (g/mol) | 214.3 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 214.1569 |