Learn More
(2S)-4-Oxo-2-(3-tiolidinilcarbonil)-1-pirrolidinacarboxílico ácido 1,1-éster dimetiletilico, TRC
Código de producto. 30408942
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30408942 100 mg
30419435 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30408942 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCO870490100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 401564-36-1
Fórmula molecular C13H20N2O4S
Peso molecular (g/mol) 300.37
Nombre IUPAC tert-butilo (S)-4-oxo-2-(tiazolidina-3-carbonil)pirrolidina-1-carboxilato
SMILES CC(C)(C)OC(N1[C@@H](CC(C1)=O)C(N2CCSC2)=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (2S)-4-Oxo-2-(3-thiazolidinylcarbonyl)-1-pyrrolidinecarboxylic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C13H20N2O4S/c1-13(2,3)19-12(18)15-7-9(16)6-10(15)11(17)14-4-5-20-8-14/h10H,4-8H2,1-3H3/t10-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 300.11