Learn More
(2S,3S,5S)-2-Amino-3-hidroxi-5-(terc-butiloxicarbonilamino)-1,6-difenilhexano, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (2S,3S,5S)-2-Amino-3-hydroxy-5-(tert-butyloxycarbonylamino)- |
| CAS | 144163-85-9 |
| Fórmula molecular | C23 H32 N2 O3 |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | Ritonavir Impurity 24 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C23H32N2O3/c1-23(2,3)28-22(27)25-19(14-17-10-6-4-7-11-17)16-21(26)20(24)15-18-12-8-5-9-13-18/h4-13,19-21,26H,14-16,24H2,1-3H3,(H,25,27)/t19-,20-,21-/m0/s1 |
| SMILES | CC(C)(C)OC(=O)N[C@H](C[C@H](O)[C@@H](N)Cc1ccccc1)Cc2ccccc2 |
| Nombre IUPAC | N-[(2S,4S,5S)-5-amino-4-hidroxi-1,6-difenilhexan-2-il]carbamato de terc-butilo |
| Peso molecular (g/mol) | 384.51 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 384.2413 |