Learn More
(2S,3S,5S)-2-(2,6-dimetilfenoxiacetil)amino-3-hidroxi-5-amino-1,6-difenilhexano, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (2S,3S,5S)-2-(2,6-Dimethylphenoxyacetyl)amino-3-hydroxy-5-am |
| CAS | 192725-49-8 |
| Fórmula molecular | C28 H34 N2 O3 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | Acetamide, N-[(1S,2S,4S)-4-amino-2-hydroxy-5-phenyl-1-(phenylmethyl)pentyl]-2-(2,6-dimethylphenoxy)-, Acetamide, N-[4-amino-2-hydroxy-5-phenyl-1-(phenylmethyl)pentyl]-2-(2,6-dimethylphenoxy)-, [1S-(1R*,2R*,4R*)]-, N-[(1S,2S,4S)-4-Amino-2-hydroxy-5-phenyl-1-(phenylmethyl)pentyl]-2-(2,6-dimethylphenoxy)acetamide, (2S,3S,5S)-2-(2,6-Dimethylphenoxyacetyl)amino-3-hydroxy-5-amino-1,6-diphenylhexane, Lopinavir Imp. E (EP), N-[(2S,3S,5S)-5-Amino-3-hydroxy-1,6-diphenylhexan-2-yl]-2-(2,6-dimethylphenoxy)acetamide, Lopinavir phenoxyacetamide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C28H34N2O3/c1-20-10-9-11-21(2)28(20)33-19-27(32)30-25(17-23-14-7-4-8-15-23)26(31)18-24(29)16-22-12-5-3-6-13-22/h3-15,24-26,31H,16-19,29H2,1-2H3,(H,30,32)/t24-,25-,26-/m0/s1 |
| SMILES | Cc1cccc(C)c1OCC(=O)N[C@@H](Cc2ccccc2)[C@@H](O)C[C@@H](N)Cc3ccccc3 |
| Nombre IUPAC | N-[(2S,3S,5S)-5-amino-3-hidroxi-1,6-difenilhexan-2-il]-2-(2,6-dimetilfenoxi)acetamida |
| Peso molecular (g/mol) | 446.58 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 446.2569 |