Learn More
(2S,3S)-5-(2-aminoetil)-2,3-dihidro-3-hidroxi-2-(4-hidroxifenil)-1,5-benzotiazepin-4(5H)-ona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (2S,3S)-5-(2-Aminoethyl)-2,3-dihydro-3-hydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-1,5-benzothiazepin-4(5H)-one |
| CAS | 115992-91-1 |
| Fórmula molecular | C17H18N2O3S |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | N,N-Didesmethyl-O-desmethyl-O'-desacetyl Diltiazem, (2S-cis)-5-(2-Aminoethyl)-2,3-dihydro-3-hydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-1,5-benzothiazepin-4(5H)-one |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H18N2O3S/c18-9-10-19-13-3-1-2-4-14(13)23-16(15(21)17(19)22)11-5-7-12(20)8-6-11/h1-8,15-16,20-21H,9-10,18H2/t15-,16+/m1/s1 |
| SMILES | NCCN1C(=O)[C@H](O)[C@@H](Sc2ccccc12)c3ccc(O)cc3 |
| Nombre IUPAC | (2S,3S)-5-(2-aminoetil)-3-hidroxi-2-(4-hidroxifenil)-2,3-dihidro-1,5-benzotiazepin-4-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 330.4 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 330.1038 |