missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Sal sódica de (2S,3S,4S,5R,6S)-3,4,5-trihidroxi-6-(4-(4-hidroxibencil)fenoxi)tetrahidro-2H-piran-2-carboxilato, TRC

Código de producto. 30455928
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30455928 10 mg 10 miligramos
30452346 5 mg 5 miligramos
30451468 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30455928 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT76521310MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-03-2027
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta

missing translation for 'validMainframeMsg'

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Nombre del producto químico o material (2S,3S,4S,5R,6S)-3,4,5-Trihydroxy-6-(4-(4-hydroxybenzyl)phenoxy)tetrahydro-2H-pyran-2-carboxylate Sodium Salt
Nombres de analitos o componentes (2S,3S,4S,5R,6S)-3,4,5-Trihydroxy-6-(4-(4-hydroxybenzyl)phenoxy)tetrahydro-2H-pyran-2-carboxylate Sodium Salt
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C19 H19 Na O8
Sinónimo Sodium (2S,3S,4S,5R,6S)-3,4,5-Trihydroxy-6-(4-(4-hydroxybenzyl)phenoxy)tetrahydro-2H-pyran-2-carboxylate
Fórmula InChI InChI=1S/C19H20O8.Na/c20-12-5-1-10(2-6-12)9-11-3-7-13(8-4-11)26-19-16(23)14(21)15(22)17(27-19)18(24)25;/h1-8,14-17,19-23H,9H2,(H,24,25);/q;+1/p-1/t14-,15-,16+,17-,19+;/m0./s1
Tipo de solución Sin diluir
SMILES O[C@@H]1[C@@H](O)[C@H](Oc2ccc(Cc3ccc(O)cc3)cc2)O[C@@H]([C@H]1O)C(=O)O[Na]
Nombre IUPAC [(2S,3S,4S,5R,6S)-3,4,5-trihidroxi-6-[4-[(4-hidroxifenil)metil]fenoxi]oxano-2-carbonil]oxisodio
Industry Type Sector farmacéutico
Peso molecular (g/mol) 398.339
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 398.098
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.