Learn More
(2S,3S,4S,5R,6R)-3,4,5-Trihidroxi-6-(6-metil-1,3,4,14b-tetrahidrobenzo[c]pirazino[1,2-a]pirido[3,2-f]azepin-6-io-2(10H)-il)tetrahidro-2H-piran-2-carboxilato, TRC
Código de producto. 30457268
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
2.5 mg
5 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
2.50 miligramo
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30457268 2.5 mg 2.50 miligramo
30453948 5 mg 5 miligramos
30450828 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30457268 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT7949202.5MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (2S,3S,4S,5R,6R)-3,4,5-Trihydroxy-6-(6-methyl-1,3,4,14b-tetrahydrobenzo[c]pyrazino[1,2-a]pyrido[3,2-f]azepin-6-ium-2(10H)-yl)tetrahydro-2H-pyran-2-carboxylate
Nombres de analitos o componentes (2S,3S,4S,5R,6R)-3,4,5-Trihydroxy-6-(6-methyl-1,3,4,14b-tetrahydrobenzo[c]pyrazino[1,2-a]pyrido[3,2-f]azepin-6-ium-2(10H)-yl)tetrahydro-2H-pyran-2-carboxylate
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C23 H20 F N O5
Fórmula InChI InChI=1S/C23H20FNO5/c1-29-19-8-4-15-5-9-20(11-17(15)10-19)30-14-23(22(27)28)12-25(13-23)21(26)16-2-6-18(24)7-3-16/h2-11H,12-14H2,1H3,(H,27,28)
Tipo de solución Sin diluir
SMILES COc1ccc2ccc(OCC3(CN(C3)C(=O)c4ccc(F)cc4)C(=O)O)cc2c1
Nombre IUPAC Ácido 1-(4-fluorobenzoil)-3-[(7-metoxinaftalen-2-il)oximetil]azetidina-3-carboxílico
Industry Type Sector farmacéutico
Peso molecular (g/mol) 409.407
Cantidad 2.5 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 409.133