Learn More
Éster metílico del ácido (2S,3S,4aR,6S,8R,8aR)-octahidro-6,8-dihidroxi-2,3-dimetoxi-2,3-dimetil-1,4-benzodioxin-6-carboxílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (2S,3S,4aR,6S,8R,8aR)-Octahydro-6,8-dihydroxy-2,3-dimethoxy-2,3-dimethyl-1,4-benzodioxin-6-carboxylic Acid Methyl Ester |
| CAS | 176798-26-8 |
| Fórmula molecular | C14H24O8 |
| Cantidad | 2.5 g |
| Sinónimo | [2S-(2alpha,3beta,4abeta,6beta,8beta,8aalpha)]-Octahydro-6,8-dihydroxy-2,3-dimethoxy-2,3-dimethyl-1,4-benzodioxin-6-carboxylic Acid Methyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H24O8/c1-12(19-4)13(2,20-5)22-10-8(15)6-14(17,11(16)18-3)7-9(10)21-12/h8-10,15,17H,6-7H2,1-5H3/t8-,9-,10-,12+,13+,14+/m1/s1 |
| SMILES | COC(=O)[C@]1(O)C[C@@H](O)[C@H]2O[C@](C)(OC)[C@@](C)(OC)O[C@@H]2C1 |
| Nombre IUPAC | (2S,3S,4aR,6S,8R,8aR)-6,8-dihidroxi-2,3-dimetoxi-2,3-dimetil-5,7,8,8a-tetrahidro-4aH-benzo[b][1,4]dioxina-6-carboxilato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 320.34 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 320.1471 |