Learn More
(2S,3S,4aR,6S,8aR)-2,3,4a,5,6,8a-Hexahidro-7-yodo-2,3-dimetoxi-2,3,6-trimetil-1,4-benzodioxin-6-ol, TRC
Código de producto. 30396818
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
30396818 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 30396818 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH9416355MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (2S,3S,4aR,6S,8aR)-2,3,4a,5,6,8a-Hexahydro-7-iodo-2,3-dimethoxy-2,3,6-trimethyl-1,4-benzodioxin-6-ol
CAS 888723-91-9
Fórmula molecular C13H21IO5
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C13H21IO5/c1-11(15)7-9-8(6-10(11)14)18-12(2,16-4)13(3,17-5)19-9/h6,8-9,15H,7H2,1-5H3/t8-,9-,11+,12+,13+/m1/s1
SMILES CO[C@@]1(C)O[C@@H]2C[C@](C)(O)C(=C[C@H]2O[C@]1(C)OC)I
Nombre IUPAC (2S,3S,4aR,7S,8aR)-6-yodo-2,3-dimetoxi-2,3,7-trimetil-8,8a-dihidro-4aH-1,4-benzodioxin-7-ol
Peso molecular (g/mol) 384.21
Formula Weight (peso de la fórmula) 384.0434