Learn More
Éster metílico del ácido (2S,3S,4aR,6R,8R,8aS)-8-[[(2E)-3-[4-(acetiloxi)-3-metoxifenil]-1-oxo-2-propen-1-il]oxi]octahidro-6-hidroxi-2,3-dimetoxi-2,3-dimetil-1,4-benzodioxin-6-carboxílico, TRC
Código de producto. 30322829
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
30322829 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 30322829 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA59134850MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (2S,3S,4aR,6R,8R,8aS)-8-(((2E)-3-(4-(Acetyloxy)-3-methoxyphenyl)-1-oxo-2-propen-1-yl)oxy)octahydro-6-hydroxy-2,3-dimethoxy-2,3-dimethyl-1,4-benzodioxin-6-carboxylic Acid Methyl Ester
CAS 1448331-80-3
Fórmula molecular C26H34O12
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C26H34O12/c1-15(27)35-17-10-8-16(12-18(17)31-4)9-11-21(28)36-19-13-26(30,23(29)32-5)14-20-22(19)38-25(3,34-7)24(2,33-6)37-20/h8-12,19-20,22,30H,13-14H2,1-7H3/b11-9+/t19-,20-,22-,24+,25+,26+/m1/s1
SMILES COC(=O)[C@]1(O)C[C@@H](OC(=O)\C=C\c2ccc(OC(=O)C)c(OC)c2)[C@H]3O[C@](C)(OC)[C@@](C)(OC)O[C@@H]3C1
Nombre IUPAC (2S,3S,4aR,6R,8R,8aS)-8-[(E)-3-(4-acetiloxi-3-metoxifenil)prop-2-enoil]oxi-6-hidroxi-2,3-dimetoxi-2,3-dimetil-5,7,8,8a-tetrahidro-4aH-benzo[b][1,4]dioxina-6-carboxilato de metilo
Peso molecular (g/mol) 538.54
Formula Weight (peso de la fórmula) 538.205
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.