Learn More
(2S,3S)-3-(N-BOC-amino)-1-oxirano-4-fenilbutano, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11985541 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
11985541 25 g Frasco de vidrio 25 g
10021044 1 g Frasco de vidrio 1 g
10366364 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11985541 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 395020250
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 98737-29-2 | C15H21NO3 | 263.34 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 98737-29-2
Fórmula molecular C15H21NO3
Peso molecular (g/mol) 263.34
Número MDL MFCD02258997
Clave InChI NVPOUMXZERMIJK-QWHCGFSZSA-N
Sinónimo 2s,3s-1,2-epoxy-3-boc-amino-4-phenylbutane, 2s,3s-n-t-boc-3-amino-1,2-epoxy-4-phenylbutane, tert-butyl s-1-s-oxiran-2-yl-2-phenylethyl carbamate, 2s,3s-1,2-epoxy-3-tert-butoxycarbonylamino-4-phenylbutane, tert-butyl n-1s-1-2s-oxiran-2-yl-2-phenylethyl carbamate, tert-butyl s-r*,r*---1-oxiranyl-2-phenylethyl carbamate, tert-butyl n-1s-1-2s-oxiran-2-yl-2-phenyl-ethyl carbamate, 2s,3s---3-t-boc-amino-1,2-epoxy-4-phenylbutane, ksc523o6b
PubChem CID 9903372
Nombre IUPAC N-[(1S)-1-[(2S)-oxiran-2-yl]-2-feniletil]carbamato de terc-butilo
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC(CC1=CC=CC=C1)C2CO2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (2S, 3S)-3-(N-BOC-amino)-1-oxirane-4-phenylbutane
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 125.0°C to 127.0°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 25 g
Información de solubilidad Solubility in water: <0.1% (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 263.34
Porcentaje de pureza 98%
compliance-icons
Nombre del producto
  • (2S,3S)-3-(N-BOC-amino)-1-oxirane-4-phenylbutane
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
Consejos de prudencia
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.