Learn More
(2S,3S)-3-hidroxinorleucina, TRC
Código de producto. 30406201
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30406201 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30406201 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH949755100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (2S,3S)-3-Hydroxynorleucine
CAS 10148-68-2
Fórmula molecular C6H13NO3
Cantidad 100 mg
Sinónimo erythro-3-Hydroxy-norleucine, (2S,3S)-2-Amino-3-hydroxy-hexanoic Acid
Fórmula InChI InChI=1S/C6H13NO3/c1-2-3-4(8)5(7)6(9)10/h4-5,8H,2-3,7H2,1H3,(H,9,10)/t4-,5-/m0/s1
SMILES CCC[C@H](O)[C@H](N)C(=O)O
Nombre IUPAC Ácido (2S,3S)-2-amino-3-hidroxihexanoico
Peso molecular (g/mol) 147.17
Formula Weight (peso de la fórmula) 147.0895