Learn More
(2S,3S)-3-hidroxileucina, TRC
Código de producto. 30326704
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30326704 5 mg 5 miligramos
30324409 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30326704 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA4208705MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (2S,3S)-3-Hydroxyleucine
CAS 10148-70-6
Fórmula molecular C6H13NO3
Cantidad 5 mg
Sinónimo Beta-Hydroxyleucine
SMILES CC(C)[C@H](O)[C@H](N)C(=O)O
Peso molecular (g/mol) 147.17