Learn More
(2S,3S)-3-hidroxileucina, TRC
Código de producto. 30325335
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30325335 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30325335 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA42087010MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (2S,3S)-3-Hydroxyleucine
CAS 10148-70-6
Fórmula molecular C6H13NO3
Cantidad 10 mg
Sinónimo Beta-Hydroxyleucine
SMILES CC(C)[C@H](O)[C@H](N)C(=O)O
Peso molecular (g/mol) 147.17