Learn More
Sal sódica de (2S,3S)-3-hidroxi-2-metilbutanoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (2S,3S)-3-Hydroxy-2-methylbutanoic Sodium Salt |
| CAS | 66767-64-4 |
| Fórmula molecular | C5H9NaO3 |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H10O3.Na/c1-3(4(2)6)5(7)8;/h3-4,6H,1-2H3,(H,7,8);/q;+1/p-1 |
| SMILES | O[C@H]([C@H](C)C(O[Na])=O)C |
| Nombre IUPAC | (2S,3S)-3-hidroxi-2-metilbutanoato de sodio |
| Peso molecular (g/mol) | 140.11 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 140.0449 |