Learn More
Ácido (2S,3S)-3-(Boc-amino)-2-hidroxi-5-metilhexanoico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15429915
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15429915 250 mg 250 miligramos
15419915 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15429915 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H52569.MD
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 73397-27-0 | C12H23NO5 | 261.32 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 73397-27-0
Fórmula molecular C12H23NO5
Peso molecular (g/mol) 261.32
Número MDL MFCD04974450
Clave InChI DJZCWTDKDFJARG-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo 2s,3s-3-tert-butoxycarbonyl amino-2-hydroxy-5-methylhexanoic acid, n-boc-2s,3s-2-hydroxy-3-amino-5-methylhexanoic acid, 2s,3s-2-hydroxy-5-methyl-3-2-methylpropan-2-yl oxycarbonylamino hexanoic acid, 2s,3s-3-t-butoxycarbonyl amino-2-hydroxy-5-methylhexaneoic acid, 2s,3s-2-hydroxy-3-tert-butyloxycarbonyl amino-5-methylhexanoic acid, 2s,3s-3-tert-butoxycarbonyl amino-2-hydroxy-5-methylhexanoicacid, hexanoic acid,3-1,1-dimethylethoxy carbonyl amino-2-hydroxy-5-methyl-, 2s,3s
PubChem CID 2762291
SMILES CC(C)CC(NC(=O)OC(C)(C)C)C(O)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (2S,3S)-3-(Boc-amino)-2-hydroxy-5-methylhexanoic acid
Cantidad 250 mg
Nombre IUPAC ácido 3-{[(terc-butoxi)carbonil]amino}-2-hidroxi-5-metilhexanoico
Formula Weight (peso de la fórmula) 261.32
Porcentaje de pureza 97%