Learn More
(2S,3S)-3-Boc-amino-1,2-epoxi-4-fenilbutano, TRC
Código de producto. 30334633
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30334633 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30334633 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB6185301G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (2S,3S)-3-Boc-amino-1,2-epoxy-4-phenylbutane
CAS 98737-29-2
Fórmula molecular C15 H21 N O3
Cantidad 1 g
Sinónimo Carbamic acid, N-[(1S)-1-[(2S)-2-oxiranyl]-2-phenylethyl]-, 1,1-dimethylethyl ester, Carbamic acid, (1-oxiranyl-2-phenylethyl)-, 1,1-dimethylethyl ester, [S-(R*,R*)]-, Carbamic acid, [(1S)-1-(2S)-oxiranyl-2-phenylethyl]-, 1,1-dimethylethyl ester (9CI), (2S)-[(1S)-1-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]-2-phenylethyl]oxirane, (2S,3S)-(-)-3-tert-Butoxycarbonylamino-1,2-epoxy-4-phenylbutane, (2S,3S)-3-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]-1,2-epoxy-4-phenylbutane, [(1S)-1-((2S)-Oxiranyl)-2-phenylethyl]carbamic acid tert-butyl ester, tert-Butyl [(1S)-1-((2S)-oxiran-2-yl)-2-phenylethyl]carbamate, tert-Butyl [(1S)-1-((2S)-oxiranyl)-2-phenylethyl]carbamate, tert-Butyl [(1S)-1-[(2S)-oxiranyl]-2-phenylethyl]carbamate
Fórmula InChI InChI=1S/C15H21NO3/c1-15(2,3)19-14(17)16-12(13-10-18-13)9-11-7-5-4-6-8-11/h4-8,12-13H,9-10H2,1-3H3,(H,16,17)/t12-,13+/m0/s1
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](Cc1ccccc1)[C@H]2CO2
Nombre IUPAC N-[(1S)-1-[(2S)-oxiran-2-yl]-2-feniletil]carbamato de terc-butilo
Peso molecular (g/mol) 263.33
Formula Weight (peso de la fórmula) 263.1521