Learn More
(2S,3S)-3-(Boc-amino)-1,2-epoxi-4-fenilbutano, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15462406
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15462406 250 mg 250 miligramos
15442406 1 g 1 g
15452406 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 15462406 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H56001.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
Funciona como un compuesto básico empleado en la síntesis de los inhibidores de proteasa del VIH1 y también se emplea en la síntesis de peptidomiméticos y arilsulfonamida (hidroxietil)urea que poseen actividad anti-VIH. Es un intermedio para atazanavir de enantiómero S.
Solubilidad
Insoluble en agua. Soluble en cloroformo, diclorometano y acetato de etilo.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco. Incompatible con los agentes oxidantes. Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 98737-29-2
Fórmula molecular C15H21NO3
Peso molecular (g/mol) 263.337
Número MDL MFCD02258997
Clave InChI NVPOUMXZERMIJK-QWHCGFSZSA-N
Sinónimo 2s,3s-1,2-epoxy-3-boc-amino-4-phenylbutane, 2s,3s-n-t-boc-3-amino-1,2-epoxy-4-phenylbutane, tert-butyl s-1-s-oxiran-2-yl-2-phenylethyl carbamate, 2s,3s-1,2-epoxy-3-tert-butoxycarbonylamino-4-phenylbutane, tert-butyl n-1s-1-2s-oxiran-2-yl-2-phenylethyl carbamate, tert-butyl s-r*,r*---1-oxiranyl-2-phenylethyl carbamate, tert-butyl n-1s-1-2s-oxiran-2-yl-2-phenyl-ethyl carbamate, 2s,3s---3-t-boc-amino-1,2-epoxy-4-phenylbutane, ksc523o6b
PubChem CID 9903372
Nombre IUPAC N-[(1S)-1-[(2S)-oxiran-2-yl]-2-feniletil]carbamato de terc-butilo
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC(CC1=CC=CC=C1)C2CO2
Tekniske data
Nombre del producto químico o material (2S,3S)-3-(Boc-amino)-1,2-epoxy-4-phenylbutane
Punto de fusión 125°C to 127°C
Cantidad 250 mg
Número UN UN3077
Información de solubilidad Insoluble in water. Soluble in Chloroform,Dichloromethane and Ethyl Acetate.
Rotación óptica −71° (c=0.6 in Methanol)
Formula Weight (peso de la fórmula) 263.34
Porcentaje de pureza 98%
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.