Learn More
Ácido (2S,3S)-3-amino-2-metil-4-oxoazetidina-1-sulfónico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (2S,3S)-3-Amino-2-methyl-4-oxoazetidine-1-sulphonic Acid |
| CAS | 80082-65-1 |
| Fórmula molecular | C4H8N2O4S |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | (2S-trans)-3-Amino-2-methyl-4-oxoazetidine-1-sulphonic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H8N2O4S/c1-2-3(5)4(7)6(2)11(8,9)10/h2-3H,5H2,1H3,(H,8,9,10)/t2-,3-/m0/s1 |
| SMILES | C[C@H]1[C@H](N)C(=O)N1S(=O)(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido (2S,3S)-3-amino-2-metil-4-oxoazetidina-1-sulfónico |
| Peso molecular (g/mol) | 180.18 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 180.0205 |