Learn More
Ácido (2S,3S)-3-(2-aminofenil)sulfanil-2-hidroxi-3-(4-metoxifenil)propanoico, Mikromol™
Código de producto. 30460793
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30460793 4 x 25 mg -
30052078 25 mg 25 miligramos
30052052 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30460793 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0068.1300254AMP
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Ácido (2S,3S)-3-(2-aminofenil)sulfanil-2-hidroxi-3-(4-metoxifenil)propanoico, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Nombre del producto químico o material (2S,3S)-3-(2-Aminophenyl)sulfanyl-2-hydroxy-3-(4-methoxyphenyl)propanoic Acid
CAS 42399-48-4
Nombres de analitos o componentes (2S,3S)-3-(2-Aminophenyl)sulfanyl-2-hydroxy-3-(4-methoxyphenyl)propanoic Acid
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C16 H17 N O4 S
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo (2S,3S)-3-(2-Aminophenyl)sulfanyl-2-hydroxy-3-(4-methoxyphenyl)propanoic Acid, (alphaS,betaS)-beta-[(2-Aminophenyl)thio]-alpha-hydroxy-4-methoxybenzenepropanoic acid, Benzenepropanoic acid, beta-[(2-aminophenyl)thio]-alpha-hydroxy-4-methoxy-, [S-(R*,R*)]-, d-threo-2-Hydroxy-3-(2-aminophenylthio)-3-(4-methoxyphenyl)propionic acid
Fórmula InChI InChI=1S/C16H17NO4S/c1-21-11-8-6-10(7-9-11)15(14(18)16(19)20)22-13-5-3-2-4-12(13)17/h2-9,14-15,18H,17H2,1H3,(H,19,20)/t14-,15+/m1/s1
Tipo de solución Neat
SMILES COc1ccc(cc1)[C@H](Sc2ccccc2N)[C@@H](O)C(=O)O
Nombre IUPAC Ácido (2S,3S)-3-(2-aminofenil)sulfanil-2-hidroxi-3-(4-metoxifenil)propanoico
Peso molecular (g/mol) 319.38
Cantidad 4 x 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 319.0878 g/mol
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.