Learn More
Ácido (2S,3S)-3-(2-aminofenil)sulfanil-2-hidroxi-3-(4-metoxifenil)propanoico, Mikromol™
Descrizione
Ácido (2S,3S)-3-(2-aminofenil)sulfanil-2-hidroxi-3-(4-metoxifenil)propanoico, Mikromol
Specifica
Specifica
| Nombre del producto químico o material | (2S,3S)-3-(2-Aminophenyl)sulfanyl-2-hydroxy-3-(4-methoxyphenyl)propanoic Acid |
| CAS | 42399-48-4 |
| Nombres de analitos o componentes | (2S,3S)-3-(2-Aminophenyl)sulfanyl-2-hydroxy-3-(4-methoxyphenyl)propanoic Acid |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C16 H17 N O4 S |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | (2S,3S)-3-(2-Aminophenyl)sulfanyl-2-hydroxy-3-(4-methoxyphenyl)propanoic Acid, (alphaS,betaS)-beta-[(2-Aminophenyl)thio]-alpha-hydroxy-4-methoxybenzenepropanoic acid, Benzenepropanoic acid, beta-[(2-aminophenyl)thio]-alpha-hydroxy-4-methoxy-, [S-(R*,R*)]-, d-threo-2-Hydroxy-3-(2-aminophenylthio)-3-(4-methoxyphenyl)propionic acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H17NO4S/c1-21-11-8-6-10(7-9-11)15(14(18)16(19)20)22-13-5-3-2-4-12(13)17/h2-9,14-15,18H,17H2,1H3,(H,19,20)/t14-,15+/m1/s1 |
| Tipo de solución | Neat |
| SMILES | COc1ccc(cc1)[C@H](Sc2ccccc2N)[C@@H](O)C(=O)O |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?