Learn More
Ácido (2S,3S)-3-(2-aminofenil)sulfanil-2-hidroxi-3-(4-metoxifenil)propanoico, Mikromol™
Description
Ácido (2S,3S)-3-(2-aminofenil)sulfanil-2-hidroxi-3-(4-metoxifenil)propanoico
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | (2S,3S)-3-(2-Aminophenyl)sulfanyl-2-hydroxy-3-(4-methoxyphenyl)propanoic Acid |
| CAS | 42399-48-4 |
| Nombres de analitos o componentes | (2S,3S)-3-(2-Aminophenyl)sulfanyl-2-hydroxy-3-(4-methoxyphenyl)propanoic Acid |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C16 H17 N O4 S |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | (2S,3S)-3-(2-Aminophenyl)sulfanyl-2-hydroxy-3-(4-methoxyphenyl)propanoic Acid, (alphaS,betaS)-beta-[(2-Aminophenyl)thio]-alpha-hydroxy-4-methoxybenzenepropanoic acid, Benzenepropanoic acid, beta-[(2-aminophenyl)thio]-alpha-hydroxy-4-methoxy-, [S-(R*,R*)]-, d-threo-2-Hydroxy-3-(2-aminophenylthio)-3-(4-methoxyphenyl)propionic acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H17NO4S/c1-21-11-8-6-10(7-9-11)15(14(18)16(19)20)22-13-5-3-2-4-12(13)17/h2-9,14-15,18H,17H2,1H3,(H,19,20)/t14-,15+/m1/s1 |
| SMILES | COc1ccc(cc1)[C@H](Sc2ccccc2N)[C@@H](O)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido (2S,3S)-3-(2-aminofenil)sulfanil-2-hidroxi-3-(4-metoxifenil)propanoico |
| Show More |