Learn More
Éster etílico del ácido (2S,3S)-3- (1S)-1-[[(4-azidobutil)amino]carbonil]-3-metilbutil]amino]carbonil]-2-oxiranocarboxílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (2S,3S)-3-[(((1S)-1-[((4-Azidobutyl)amino)carbonyl]-3-methylbutyl)amino)carbonyl]-2-oxiranecarboxylic Acid Ethyl Ester |
| CAS | 1174021-95-4 |
| Fórmula molecular | C16H27N5O5 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | N3Le |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H27N5O5/c1-4-25-16(24)13-12(26-13)15(23)20-11(9-10(2)3)14(22)18-7-5-6-8-19-21-17/h10-13H,4-9H2,1-3H3,(H,18,22)(H,20,23)/t11-,12-,13-/m0/s1 |
| SMILES | CCOC(=O)[C@H]1O[C@@H]1C(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(=O)NCCCCN=[N+]=[N-] |
| Nombre IUPAC | (2S,3S)-3-[[(2S)-1-(4-azidobutilamino)-4-metil-1-oxopentan-2-il]carbamoil]oxirano-2-carboxilato de etilo |
| Peso molecular (g/mol) | 369.42 |