Learn More
Ácido (2S,3S)-2-amino-3-metil-3-sulfino-4-(1H-1,2,3-triazol-1-il)butírico, Mikromol™
Código de producto. 17904086
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
17904086 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 17904086 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0989.010025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Ácido (2S,3S)-2-amino-3-metil-3-sulfino-4-(1H-1,2,3-triazol-1-il)butírico
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (2S,3S)-2-Amino-3-methyl-3-sulfino-4-(1H-1,2,3-triazol-1-yl)butyric Acid
CAS 120701-87-3
Nombres de analitos o componentes (2S,3S)-2-Amino-3-methyl-3-sulfino-4-(1H-1,2,3-triazol-1-yl)butyric Acid
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C7 H12 N4 O4 S
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo (2S,3S)-2-Amino-3-methyl-3-sulfino-4-(1H-1,2,3-triazol-1-yl)butyric acid, Tazobactam Related Compound A
Fórmula InChI InChI=1S/C7H12N4O4S/c1-7(16(14)15,5(8)6(12)13)4-11-3-2-9-10-11/h2-3,5H,4,8H2,1H3,(H,12,13)(H,14,15)/t5-,7-/m0/s1
SMILES C[C@](Cn1ccnn1)([C@@H](N)C(=O)O)S(=O)O
Nombre IUPAC Ácido (2S,3S)-2-amino-3-metil-3-sulfino-4-(triazol-1-il)butanoico
Peso molecular (g/mol) 248.26
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 248.0579 g/mol