Learn More
Ácido (2S,3S)-2-amino-3-metoxibutanoico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10581691 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10581691 250 mg Frasco de vidrio 250 miligramos
11935421 1 g Frasco de vidrio 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10581691 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 290032500
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 104195-80-4 | C5H11NO3 | 133.15 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 104195-80-4
Fórmula molecular C5H11NO3
Peso molecular (g/mol) 133.15
Clave InChI FYCWLJLGIAUCCL-IMJSIDKUSA-N
Sinónimo 2s,3s-2-amino-3-methoxybutanoic acid, 2s,3s-2-amino-3-methoxy-butanoic acid, allo-o-methyl-l-thr, l-allo-o-methylthreonine, 2s,3s-2-amino-3-methoxybutanoic acid
PubChem CID 151207
Nombre IUPAC ácido (2S,3S)-2-amino-3-metoxibutanoico
SMILES CC(C(C(=O)O)N)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (2S, 3S)-2-Amino-3-methoxybutanoic acid
Punto de fusión 220.0°C to 224.0°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3CH(OCH3)CH(NH2)COOH
Cantidad 250 mg
Condición de rotación específica + 27.50 (25.00°C c=0.6,6N HCl)
Rotación específica + 27.50
Información de solubilidad Solubility in water: soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 133.15
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Escamas