Learn More
Clorhidrato de acetato de (2S,3S)-2-(4-metoxifenil)-5-[2-(metilamino)etil]-4-oxo-2,3,4,5-tetrahidro-1,5-benzotiazepin-3-ilo (clorhidrato de N-desmetil-diltiazem), Mikromol™
Código de producto. 30460856
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30460856 4 x 25 mg -
30052311 25 mg 25 miligramos
17932236 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30460856 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0068.0300254AMP
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Clorhidrato de acetato de (2S,3S)-2-(4-metoxifenil)-5-[2-(metilamino)etil]-4-oxo-2,3,4,5-tetrahidro-1,5-benzotiazepin-3-ilo (clorhidrato de N-desmetil-diltiazem), Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Desmethyldiltiazem Hydrochloride
CAS 130606-60-9
Nombres de analitos o componentes N-Desmethyldiltiazem Hydrochloride
Condiciones de envío Bolsa de hielo (-20 °C)
Fórmula molecular C21 H24 N2 O4 S . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Diltiazem Hydrochloride Imp. D (EP), Diltiazem Imp. D (EP), (2S,3S)-2-(4-Methoxyphenyl)-5-[2-(methylamino)ethyl]-4-oxo-2,3,4,5-tetrahydro-1,5-benzothiazepin-3-yl Acetate Hydrochloride, Diltiazem Hydrochloride Imp. D (EP) as Hydrochloride, N-Desmethyl-diltiazem Hydrochloride, Diltiazem Hydrochloride Impurity D as Hydrochloride, Diltiazem Impurity D as Hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C21H24N2O4S.ClH/c1-14(24)27-19-20(15-8-10-16(26-3)11-9-15)28-18-7-5-4-6-17(18)23(21(19)25)13-12-22-2;/h4-11,19-20,22H,12-13H2,1-3H3;1H/t19-,20+;/m1./s1
Tipo de solución Sin diluir
SMILES Cl.CNCCN1C(=O)[C@H](OC(=O)C)[C@@H](Sc2ccccc12)c3ccc(OC)cc3
Nombre IUPAC [(2S,3S)-2-(4-metoxifenil)-5-[2-(metilamino)etil]-4-oxo-2,3-dihidro-1,5-benzotiazepin-3-il] acetato; clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 436.95
Cantidad 4 x 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 436,1224 g/mol