Learn More
Acetato de (2S,3S)-2-(4-metoxifenil)-4-oxo-2,3,4,5-tetrahidro-1,5-benzotiazepin-3-ilo, Mikromol™
Descripción
Acetato de (2S,3S)-2-(4-metoxifenil)-4-oxo-2,3,4,5-tetrahidro-1,5-benzotiazepin-3-ilo
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (2S,3S)-2-(4-Methoxyphenyl)-4-oxo-2,3,4,5-tetrahydro-1,5-benzothiazepin-3-yl Acetate |
| CAS | 87447-47-0 |
| Nombres de analitos o componentes | (2S,3S)-2-(4-Methoxyphenyl)-4-oxo-2,3,4,5-tetrahydro-1,5-benzothiazepin-3-yl Acetate |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C18 H17 N O4 S |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Diltiazem Hydrochloride Imp. B (EP), Diltiazem Imp. B (EP), (2S,3S)-2-(4-Methoxyphenyl)-4-oxo-2,3,4,5-tetrahydro-1,5-benzothiazepin-3-yl Acetate, Diltiazem Hydrochloride Impurity B, Diltiazem Impurity B |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H17NO4S/c1-11(20)23-16-17(12-7-9-13(22-2)10-8-12)24-15-6-4-3-5-14(15)19-18(16)21/h3-10,16-17H,1-2H3,(H,19,21)/t16-,17+/m1/s1 |
| SMILES | COc1ccc(cc1)[C@@H]2Sc3ccccc3NC(=O)[C@@H]2OC(=O)C |
| Nombre IUPAC | acetato de [(2S,3S)-2-(4-metoxifenil)-4-oxo-3,5-dihidro-2H-1,5-benzotiazepin-3-ilo] |
| Mostrar más |