Learn More
Acetato de (2S,3S)-2-(4-metoxifenil)-4-oxo-2,3,4,5-tetrahidro-1,5-benzotiazepin-3-ilo, LoGiCal
Código de producto. 30462467
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30462467 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30462467 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR0068.02
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Nombre del producto químico o material (2S,3S)-2-(4-Methoxyphenyl)-4-oxo-2,3,4,5-tetrahydro-1,5-benzothiazepin-3-yl Acetate
CAS 87447-47-0
Nombres de analitos o componentes (2S,3S)-2-(4-Methoxyphenyl)-4-oxo-2,3,4,5-tetrahydro-1,5-benzothiazepin-3-yl Acetate
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C18 H17 N O4 S
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Diltiazem Hydrochloride Imp. B (EP), Diltiazem Imp. B (EP), (2S,3S)-2-(4-Methoxyphenyl)-4-oxo-2,3,4,5-tetrahydro-1,5-benzothiazepin-3-yl Acetate, Diltiazem Hydrochloride Impurity B, Diltiazem Impurity B
Fórmula InChI InChI=1S/C18H17NO4S/c1-11(20)23-16-17(12-7-9-13(22-2)10-8-12)24-15-6-4-3-5-14(15)19-18(16)21/h3-10,16-17H,1-2H3,(H,19,21)/t16-,17+/m1/s1
Tipo de solución Sin diluir
SMILES COc1ccc(cc1)[C@@H]2Sc3ccccc3NC(=O)[C@@H]2OC(=O)C
Nombre IUPAC acetato de [(2S,3S)-2-(4-metoxifenil)-4-oxo-3,5-dihidro-2H-1,5-benzotiazepin-3-ilo]
Industry Type Ensayos clínicos
Peso molecular (g/mol) 343.4
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 343,0878 g/mol
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.