Learn More
Éster monoetílico del ácido (2S,3S)-2,3-oxiranodicarboxílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (2S,3S)-2,3-Oxiranedicarboxylic Acid Monoethyl Ester |
| CAS | 89886-73-7 |
| Fórmula molecular | C6H8O5 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | (2S-trans)-2,3-Oxiranedicarboxylic Acid Monoethyl Ester, (2S,3S)-3-(Ethoxycarbonyl)oxirane-2-carboxylic Acid, (2S,3S)-2,3-Oxiranedicarboxylic Acid 2-Ethyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H8O5/c1-2-10-6(9)4-3(11-4)5(7)8/h3-4H,2H2,1H3,(H,7,8)/t3-,4-/m0/s1 |
| SMILES | CCOC(=O)[C@H]1O[C@@H]1C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido (2S,3S)-3-etoxicarboniloxirano-2-carboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 160.12 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 160.0372 |