Learn More
Éster metílico del ácido (2S,3S)-2,3-dihidroxibutanoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (2S,3S)-2,3-Dihydroxy-butanoic Acid Methyl Ester |
| CAS | 1932552-43-6 |
| Fórmula molecular | C5H10O4 |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H10O4/c1-3(6)4(7)5(8)9-2/h3-4,6-7H,1-2H3/t3-,4-/m0/s1 |
| SMILES | COC(=O)[C@@H](O)[C@H](C)O |
| Nombre IUPAC | (2S,3S)-2,3-dihidroxibutanoato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 134.13 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 134.0579 |