Learn More
(2S,3S)-2,3-butanodiol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (2S,3S)-2,3-Butanediol |
| CAS | 19132-06-0 |
| Fórmula molecular | C4H10O2 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | (S,S)-2,3-Butanediol, L-2,3-Butanediol, (+)-2,3-Butanediol, (2S,3S)-(+)-2,3-Butanediol, (2S,3S)-2,3-Butanediol, (+)-Butane-2,3-diol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H10O2/c1-3(5)4(2)6/h3-6H,1-2H3/t3-,4-/m0/s1 |
| SMILES | C[C@H](O)[C@H](C)O |
| Nombre IUPAC | (2S,3S)-butano-2,3-diol |
| Peso molecular (g/mol) | 90.12 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 90.0681 |