Learn More
(2S,3S)-(+)-2,3-Butanodiol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10782675 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
2.5 g
Tamaño de la unidad:
2.50 g
500 MG
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10782675 2.5 g 2.50 g
10276430 500 mg 500 MG
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10782675 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 247730025
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 19132-06-0 | C4H10O2 | 90.12 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de derivatización quiral
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 19132-06-0
Fórmula molecular C4H10O2
Peso molecular (g/mol) 90.12
Número MDL MFCD00063648
Clave InChI OWBTYPJTUOEWEK-IMJSIDKUSA-N
Sinónimo 2s,3s-butane-2,3-diol, 2s,3s-+-2,3-butanediol, s,s-2,3-butanediol, s,s-+-2,3-butanediol, s,s-butane-2,3-diol, unii-7e9uxg71s1, 2,3-butanediol, +, s,s-2,3-butylene glycol, 2,3-butanediol, s-r*,r*, 2s,3s-2,3-butanediol
PubChem CID 439888
ChEBI CHEBI:16812
Nombre IUPAC (2S,3S)-butano-2,3-diol
SMILES CC(C(C)O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (2S, 3S)-(+)-2, 3-Butanediol
Nombre de nota 99%
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Color Amarillo
Densidad 0.9800g/mL
Punto de ebullición 179.0°C to 182.0°C
Temperatura de inflamación 85°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3CH(OH)CH(OH)CH3
Índice de refracción 1.4309 to 1.4329
Cantidad 2.5 g
Beilstein 01, 2183
Fieser 01,82
Índice Merck 15, 1571
Gravedad específica 0.98
Condición de rotación específica +13.00 (20.00°C c=neat)
Rotación específica + 13.00
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol, ether and diisopropyl ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 90.12
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido aceitoso