missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Enzymaster (2S,3S)-2,3-butanodiol, > 99%

Código de producto. 17854631
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
10 g
100 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
17854631 25 g 25 g
17834631 10 g 10 g
17844631 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17854631 Proveedor Enzymaster N.º de proveedor 101225

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

(2S,3S)-2,3-Butanodiol con purezas químicas y ópticas muy altas (cp > 99%, ee > 99%, del 98%).

  • Producido enzimáticamente
  • Pureza química > 99 %
  • Exceso enantiomérico > 99 %
  • Exceso diastereomérico > 98%

Especificaciones

Punto de fusión 19°C
Color Transparente
Punto de ebullición 179°C to 182°C
Exceso enantiomérico >99%
Cantidad 25 g
Peso molecular (g/mol) 90.12 g/mol
Porcentaje de pureza >99%
Grado Reactivo
Forma física Líquido
Diastereomeric Excess 98%
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.